Få mere at vide
Bumetanid Beta-D-glucuronid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bumetanide beta-D-Glucuronide |
| CAS | 102623-14-3 |
| Molekylær formel | C23H28N2O11S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide; |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.54 |
| Formel vægt | 540,1414 g/mol |