Få mere at vide
Bumetanid Beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30339837
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30339837 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30339837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68960510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide beta-D-Glucuronide
CAS 102623-14-3
Molekylær formel C23H28N2O11S
Mængde 10 mg
Synonym 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1
SMIL CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 540.54
Formel vægt 540.1414