Få mere at vide
Bumetanid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464601 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464601 1 g 1g
11474601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215426301
Bumetanid bruges til at undersøge prostaglandin E2's rolle i reguleringen af chloridsekretion på tværs af porcine endometriale epitelceller.
  • En undersøgelse af virkningerne af bumetanid-påføring og efterfølgende natriumkaliumchlorid-cotransporter (NKCC1)-hæmning i dyrkede leverceller har indikeret øget alfa-1-glatmuskel-aktinekspression i 2-dages dyrkede hepatiske stellatceller.
  • En undersøgelse af lactacidosebehandling af suspenderede G6-gliaceller med bumetanid inkluderet i 0,1 mM har vist nedsat cellehævelse på grund af lactacidose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28395-03-1
Molekylær formel C17H20N2O5S
Synonym bumetanidum
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanid
Mængde 1 g
Smeltepunkt 230 til 231 °C
Fysisk form Pulver
Renhed ≥99 %
Molekylvægt (g/mol) 364.416
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.