Få mere at vide
Bumetanid 3-(Butyl(nitroso)amino), TRC
Artikelnummer. 30137802
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137802 250 mg
30006707 100 mg
30004707 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB989550250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2490432-02-3
Molekylær formel C17H19N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 393.41
Synonym 3-(Butyl(nitroso)amino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
IUPAC navn 3-[butyl(nitroso)amino]-4-phenoxy-5-sulflamoyl-benzoesyre
SMIL CCCCN(N=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25)
Formel vægt 393.0995
Procent renhed >95%