Få mere at vide
Fisherbrand™ Bulk rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8750002 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Forstærkede rør med skruelåg og O-ringe
Uforstærkede rør med skruelåg og O-ringe
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 15545809
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Bead Mill 4 og Bead Mill 24 homogenisatorer. Passer også til de fleste andre kommercielt tilgængelige Bead Mills.
  • RNase/DNase fri
  • Behandlingsområde: 300 μL til 1,8 ml
  • Perler medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Forstærkede rør med skruelåg og O-ringe
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Hvid/Uigennemsigtig
Dnase Free Ja
Til brug med (udstyr) Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer
Inkluderer Screw Caps and O-rings
Emballagemængde 500/Pk.
RNase fri Ja