Få mere at vide
Fisherbrand™ Bulk rør
Artikelnummer. 15535809 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Forstærkede rør
Ikke-forstærkede rør
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15535809 Ikke-forstærkede rør 1 pakke
15545809 Forstærkede rør 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535809
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Bead Mill 4 og Bead Mill 24 homogenisatorer. Passer også til de fleste andre kommercielt tilgængelige Bead Mills.
  • RNase/DNase fri
  • Behandlingsområde: 300 μL til 1,8 ml
  • Perler medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ikke-forstærkede rør
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Hvid/Uigennemsigtig
Dnase Free Ja
Til brug med (udstyr) Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer
Inkluderer Skruehætter og O-ringe
Emballagemængde 500/Pk.
RNase fri Ja