Få mere at vide
Labconco Bulkbakketørrer
Artikelnummer. p-200008294 Shop alle Labconco Corporation produkter
Inkluderer:
6-ports manifold, bulkbakketørrer
6-ports manifold, isolationsventil, bulkbakketørrer
Bulkbakketørrer
Isoleringsventil, Bulk Bakke Tørrer
Artikelnummer. 17960140
Brand: Labconco 780601090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreeZone Bulkbakketørrere lyofiliserer moderate til store bulkprøvemængder eller små batcher af hætteglas eller serumflasker. FreeZone Konsol frysetørrer og vakuumpumpe er påkrævet.
  • Lyofiliser moderate til store bulkprøvemængder eller adskillige små batcher af hætteglas eller serumflasker.
  • Bulk-bakketørrere har tre store 12,7 x 16,6'' hylder, der varmer op til +60 °C.
  • Lyo-Works™ OS lader brugeren indstille op til 30 programmer med op til 16 trin hver; registrere, kortlægge og gemme data og modtage e-mail-advarsler.
  • Bakketørreren tilsluttes til en FreeZone Konsol frysetørrer, der giver en realtidsvisning af bakketørrerens parametre på ’en stor kapacitiv berøringsskærm.
  • Til brug med FreeZone Konsol frysetørrer fremstillet efter juli 2017.
Tekniske data
Type Bulkbakketørrer
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Bulkbakketørrer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V