Få mere at vide
BRAND™ Bulk pipettespidser
Artikelnummer. 17877797 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
86 mm
102 mm
Mængde:
1.000/pakke
3000/pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Mængde
17877797 102 mm 3000/pakke
17867777 86 mm 1.000/pakke
17837797 102 mm 1.000/pakke
17897777 86 mm 3000/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17877797 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    806.62 DKK / Pakke med 3000
    Spare 433.38 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Pipettespidser af renrumskvalitet designet til kontamineringsfri analyser.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND pipettespidser er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes er autoklaverbare ved 121 C (°2 bar) iht. DIN EN 285.
Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
Ikke-selvtætnende filterspidser fra BRAND have et PE-filter, der er fri for kemiske tilsætningsstoffer. Permeabiliteten styres af den distinkte kombination af porestørrelse og filterlængde, så ingen aerosoler kan nå pipetteskaftet.
BIO-CERT™ VÆSKEHÅNDTERINGSKVALITET: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener, PCR-hæmmere og ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) dispensering 50 til 1250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 102 mm
Format Indpakket
Tip stil Standard
Emballage Bulk taske
Mængde 3000/pakke
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet