missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Bulbocapnine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bulbocapnine Hydrochloride |
| CAS | 632-47-3 |
| Molekylær formel | C19 H19 N O4 . H Cl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (+)-Bulbocapnine hydrochloride, (S)-Bulbocapnine hydrochloride, 2-(Methylenedioxy)-6aα-aporphin-11-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4.ClH/c1-20-6-5-11-8-14-19(24-9-23-14)17-15(11)12(20)7-10-3-4-13(22-2)18(21)16(10)17;/h3-4,8,12,21H,5-7,9H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(c34)c2c1O |
| IUPAC navn | (12S)-17-methoxy-11-methyl-3,5-dioxa-11-azapentacyclo[10.7.1.02,6.08,20.014,19]icosa-1(20),2(6),7,14(19),15,17-hexaen-18-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.819 |
| Formel vægt | 361.108 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?