Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pære pipetter
Artikelnummer. 15481385 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
:
Silikonegummi
Artikelnummer.
15481385 Silikonegummi
1 options
Artikelnummer. 15481385 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. H378880000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pærepipetten er en fremragende aspirator til brug med Westergren eller Wintrobe sedimentationsrør
  • Leveres komplet med en elastisk ledning til at dedikere pipetten til en specifik reagensflaske
  • Tilspidset silikonegummiforsegling giver en lufttæt pasform på pipetter i alle størrelser
  • Kan åbnes, rengøres og autoklaveres med damp ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Materiale Silikone gummi
Til brug med (udstyr) Westergren eller Wintrobe sedimentationsrør
Inkluderer Elastiksnor