Få mere at vide
Fisherbrand™ Bulb for Diascopic Light
Artikelnummer. 11532673
Skift visning
Spænding:
12 V
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11532673 12 V Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11532673 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 7260.6441.
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Illuminate Inverso TC100 Microscopes with this light bulb. Fisherbrand™ Bulbs for Diascopic Light are ergonomically designed for everyday use.
  • G4 Halogen Bulb for diascopic light
  • Accessory for microscopes: FB69155 and FB69156
  • Available in packs of ten
Tekniske data
Spænding 12 V
Til brug med (udstyr) diascopic light
Forstørrelse 2.5 to 120x
Form Diamond
Produkttype Bulb