Få mere at vide
Bufuralol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bufuralol, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 297.1496 |
| Procent renhed | >95% |