missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bufrolin, TRC

Artikelnummer. 30337484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68940510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bufrolin
CAS 54867-56-0
Molekylær formel C18 H16 N2 O6
Mængde 10 mg
Synonym 6-Butyl-1,4,7,10-tetrahydro-4,10-dioxo-1,7-phenanthroline-2,8-dicarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C18H16N2O6/c1-2-3-4-8-5-9-12(21)6-10(17(23)24)20-16(9)14-13(22)7-11(18(25)26)19-15(8)14/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H,25,26)
SMIL CCCCc1cc2C(=O)C=C(Nc2c3C(=O)C=C(Nc13)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 6-butyl-4,10-dioxo-1,7-dihydro-1,7-phenanthroline-2,8-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 356.33
Formel vægt 356.1008
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.