Få mere at vide
Bufotenine.oxalate.monohydrate, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30461317
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461317 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461317 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMBUF1283OX1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Bufotenine.oxalate.monohydrate, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bufotenine Oxalate Monohydrate
CAS 2963-79-3
Analyt- eller komponentnavne Bufotenine Oxalate Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N2 O . C2 H2 O4 . H2 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine oxalate monohydrate, 3-(2-dimethylaminoethyl)-1 H-indol-5-ol ethanedioate hydrate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O.CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 H-indol-5-ol;oxalic acid;hydrate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 312.3184
Mængde 1 ml
Formel vægt 312.1321 g/mol