Få mere at vide
Bufotenine 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Beskrivelse
Bufotenine 1.0 mg/ml in Acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bufotenine |
| CAS | 487-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bufotenine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1 H-indol-5-ol, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-indol-5-ol, 3-(2-Dimethylaminoethyl)indol-5-ol, 3-(beta-Dimethylaminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine, Bufotenin, Bufotenine, Cinobufotenine, Dimethylserotonin, M |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H16N2O/c1-14(2)6-5-9-8-13-12-4-3-10(15)7-11(9)12/h3-4,7-8,13,15 H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| IUPAC navn | 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1 H-indol-5-ol |
| Vis mere |