Få mere at vide
MedChemExpress Bufotalin
Artikelnummer. 16441568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16441568 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16441568 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0878
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
MedChemExpress Bufotalin is a steroid lactone isolated from Venenum Bufonis with potently antitumor activities. Bufotalin induces cancer cell apoptosis and also induces endoplasmic reticulum (ER) stress activation.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 444.56 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 471-95-4
Produkttype Natural Products
Renhed 98.46%
Opløselighed DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM)
Mål Apoptosis∣Reactive Oxygen Species