Få mere at vide
Buflomedil N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050146
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050146 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731671-51-3
Analyt- eller komponentnavne Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 N O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Buflomedil N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H25NO5.ClH/c1-21-13-11-15(22-2)17(16(12-13)23-3)14(19)7-6-10-18(20)8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCC[N+]2([O-])CCCC2)c(OC)c1
IUPAC navn 4-(1-oxidopyrrolidin-1-ium-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 359.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 359.15 g/mol