missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buflomedil Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30348577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348577 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68940010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Molekylær formel C17 H25 N O4 . Cl H
Mængde 10 g
Synonym Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas
InChI formel InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-yl-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 343.85
Formel vægt 343.155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.