Få mere at vide
Buflomedil Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Buflomedil Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buflomedil hydrochloride |
| CAS | 35543-24-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Buflomedil hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H25 N O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 4-pyrrolidin-1-yl-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |