Få mere at vide
Buflomedil Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17972786
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17972786 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17972786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Buflomedil Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Analyt- eller komponentnavne Buflomedil hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas
InChI formel InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-yl-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 343.85
Mængde 500 mg
Formel vægt 343.155 g/mol