Få mere at vide
Buflomedil Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463820
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463820 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463820 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0066.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Buflomedil Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Analyt- eller komponentnavne Buflomedil hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Buflomedil Hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone hydrochloride, Bufedil, Buflan, Buflocit, Buflomedil hydrochloride, Buflonat, Fonzylane, Irrodan, Irrodan R, LL 1656, Lofton, Loftyl, Provas
InChI formel InChI=1 S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12 H,4-10H2,1-3H3;1 H
SMIL Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-yl-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 343.85
Mængde 1 ml
Formel vægt 343.155 g/mol