Få mere at vide
Thermo Scientific™ Buffere til RNA-transctription og posttranskriptionelle modifikationer
Product Code. 31722913 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
200 μl
800 μl
1000 μl
Kemisk navn eller materiale:
Capping Buffer
Poly(A) Polymerase Buffer
T4 RNA Ligase 2 Reaction Buffer
T4 RNA Ligase Reaction Buffer
Transcription Buffer
Koncentration:
10X
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Kemisk navn eller materiale Koncentration
31722913 800 μl Capping Buffer 10X
31722851 200 μl Transcription Buffer 10X
31722814 1000 μl Poly(A) Polymerase Buffer 10X
31722817 200 μl T4 RNA Ligase Reaction Buffer 10X
31722850 200 μl T4 RNA Ligase 2 Reaction Buffer 10X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 31722913 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. B23AF
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Funktioner
  • Bekvemme selvstændige enzymer og buffere til optimering af arbejdsgange
  • Ingen animalske oprindelseskomponenter i slutproduktets sammensætning
  • Pålidelige og reproducerbare resultater med grundig kvalitetstestning
  • Skalerbare og tilgængelige som OEM-produkter
Applikationer
  • CRISPR/Cas-baseret genomredigering
  • Genekspression
  • Generering af pluripotente celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Capping Buffer
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) RNA-capping
pH 8
Fysisk form Væske
Mængde 800 μl
Inkluderer 10X kondensatorbuffer, 800 μl
Opbevar ved -20 °C.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.