Få mere at vide
Thermo Scientific™ Buffere til RNA-transctription og posttranskriptionelle modifikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Thermo Scientific enzymes for in vitro transcription are designed for efficient and reliable RNA synthesis. These enzymes cover the entire synthesis workflow from template preparation to post-transcriptional modifications, ensuring optimal performance and high yields of synthesized RNA.
High quality RNA synthesized by in vitro transcription is essential for RNA research and this versatile technique can be used in a variety of applications including the introduction of modified nucleotides into RNA transcripts for enhanced translational capacity and reduced immune activity of the cells.
Features
- Convenient stand-alone enzymes and buffers for workflow optimization
- No animal-origin components in final product composition
- Reliable and reproducible results with rigorous quality testing
- Scalable and available as OEM products
Applications
- CRISPR/Cas-based genome editing
- Gene expression
- Generation of pluripotent cells
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Transcription Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | RNA Synthesis |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 200 μL |
| Inkluderer | 10X Transcription Buffer, 200 μL Store at -20°C. |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.