Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Buffere til NucleoSpin™ viruskits
Artikelnummer. 15869137
Skift visning
Mængde:
120 ml
200 ml
40 ml RAV1 + 1,0 mg bærer-RNA
Kemisk navn eller materiale:
Lysebuffer RAV1
Lysebuffer RAV1 + Carrier-RNA
Vaskebuffer RAV3
Pakningsstørrelse:
120ml
200ml
40ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
15869137 40 ml RAV1 + 1,0 mg bærer-RNA Lysebuffer RAV1 + Carrier-RNA 40ml
15849137 120 ml Lysebuffer RAV1 120ml
15859137 200 ml Vaskebuffer RAV3 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869137 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740928.40
 Begrænset vare
På lager
Supplerende bufferopløsninger (f.eks. wash- og lysisbuffere) til brug med NucleoSpin™ viruskits til hurtig isolering af virale nukleinsyrer (RNA og DNA).
Kompatible sæt inkluderer:
  • NucleoSpin™ RNA-virus
  • NucleoSpin™ RNA-virus F
  • NucleoSpin™ DX-virus
  • NucleoSpin™ 8/96 Virus
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lysebuffer RAV1 + Carrier-RNA
CAS 593-84-0
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Isolering af viralt RNA og DNA
Til brug med (udstyr) Kompatible NucleoSpin Virus-sæt
pH 7.0 til 7.5
Fysisk form Flydende (RAV1), lyofiliseret (bærer-RNA)
Mængde 40 ml RAV1 + 1,0 mg bærer-RNA
Lugt Lugtfri
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate