Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Buffers for NucleoSpin™ Virus Kits
Mængde:
120 ml
200 ml
40 ml RAV1 + 1,0 mg bærer-RNA
Pakningsstørrelse:
120ml
200ml
40ml
Beskrivelse
Compatible kits include:
- NucleoSpin™ RNA Virus
- NucleoSpin™ RNA Virus F
- NucleoSpin™ Dx Virus
- NucleoSpin™ 8/96 Virus
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vaskebuffer RAV3 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 5X (Yields 1000 mL working solution) |
| Til brug med (applikation) | Isolation of viral RNA and DNA |
| Til brug med (udstyr) | Compatible NucleoSpin Virus kits |
| pH | 7.0 to 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 200 ml |
| Formulering | Chemical mixture; Water |
| Lugt | Lugtfri |