Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Buffers for NucleoSpin™ Virus Kits
Beskrivelse
Compatible kits include:
- NucleoSpin™ RNA Virus
- NucleoSpin™ RNA Virus F
- NucleoSpin™ Dx Virus
- NucleoSpin™ 8/96 Virus
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysebuffer RAV1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Isolering af viralt RNA og DNA |
| Til brug med (udstyr) | Kompatible NucleoSpin Virus-sæt |
| pH | 7.0 to 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 120 ml |
| Formulering | Guanidinium thiocyanate; Water |
| Lugt | Lugtfri |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer RAV1 (120 mL)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiochloride, triton x-100