Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer LBP
Artikelnummer. 15849127
Skift visning
Mængde:
30 ml
125 ml
Kemisk navn eller materiale:
Bindende løsning BS
Lysebuffer LBP
Pakningsstørrelse:
125ml
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
15849127 30 ml Bindende løsning BS 30ml
15839127 125 ml Lysebuffer LBP 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849127 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740907.30
 Begrænset vare
På lager
Yderligere bufferløsninger til brug med NucleoSpin™ RNA Plus Kits, for effektiv og hurtig RNA-isolering fra celler og væv.
NucleoSpin™ RNA Plus-sæt
  • gDNA-fjernelseskolonner inkluderede – ingen tidskrævende rDNase-fordøjelse
  • Bekvemt håndtering af – lysatrensning og fjernelse af gDNA ved hjælp af samme kolonne (i ét trin)
  • Ny lysisbuffer – er usædvanligt effektiv, uden behov for mercaptoethanol eller TCEP
  • To-kolonne silica-membransystem (én til DNA-fjernelse, én til RNA-isolering)
  • Downstream-applikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, primer-extension, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bindende løsning BS
CAS 593-84-0
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) RNA-isolering fra celler og væv
Til brug med (udstyr) NucleoSpin RNA Plus kit
Fysisk form Væske
Mængde 30 ml
Formulering Ethylenglycol-diacetat
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation 0 til 16% i vand