Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer LBP
Beskrivelse
NucleoSpin™ RNA Plus Kits
- gDNA Removal Columns included – no time consuming rDNase digestion
- Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal using the same column (in one step)
- Novel lysis buffer – exceptionally efficient, with no mercaptoethanol or TCEP necessary
- Two column silica membrane system (one for DNA removal, one for RNA isolation)
- Downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysebuffer LBP |
| CAS | 593-84-0 |
| Farve | Let gul |
| Til brug med (applikation) | RNA-isolering fra celler og væv |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin RNA Plus kit |
| pH | 6,5 til 7,5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 125 ml |
| Formulering | Guanidiniumthiocyanat; Vand |
| Lugt | Lugtfri |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer LBP (125 mL)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate