Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Buffers for NucleoSpin™ Plasmid Kits
Mængde:
25 mL
75 mL
600 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
3000ml
600ml
75ml
Beskrivelse
For use with the following NucleoSpin™ Plasmid DNA purification kits:
- NucleoSpin™ Plasmid (Lid/NoLid)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (Full/Core Kit)
- NucleoSpin™ Plasmid Transfection-Grade
- NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-Grade (Full/Core Kit)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resuspension Buffer A1 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Preparation high-purity plasmid DNA |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin™ Plasmid kits |
| pH | 7.5 to 8.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 75 mL |
| Lugt | Lugtfri |