Få mere at vide
Epredia™ Bufret zinkformalin histologisk fikseringsmiddel
Artikelnummer. 10230289 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 gallon flaske
5 gal. Cubitainer
Pakningsstørrelse:
18.9 L
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10230289 1 gallon flaske Pakke med 4
10086258 5 gal. Cubitainer 18.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10230289 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5701ZF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    505.55 DKK / Pakke med 4
    Spare 146.45 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forbedre nukleare detaljer i immunhistokemi teknikker med Epredia™ Bufret zinkformalin.
Let at hælde flaske hjælper med at reducere spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype 4/Cs.
Produkttype Formalin
Mængde 1 gallon flaske