Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (Bottled)
Beskrivelse
Carry out microbial limit testing by harmonized methodology of pharmaceutical products in accordance with USP/EP/BP/JP/IP with Thermo Scientific™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution. The combination of phosphate buffer, sodium chloride and peptone increases the viability of sensitive microorganisms by providing an isotonic environment. This is of particular importance when trying to recover cells that may be stressed or sensitive to osmotic pressure.
Brug bufret natriumchloridpeptonbouillon til fortynding af prøver ved analyse af ikke-sterile produkter for mikrobielle kontaminanter.
- Er i overensstemmelse med de harmoniserede mikrobielle grænsetest kapitler fra EP/USP/JP 1,2,3
- Bevarer cellernes levedygtighed under fortyndingsprocessen.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Format | Universal flasker |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Bufferløsning |
| Fyld vægt | 9.0g + 0.3g |
| Emballagetype | Fireogtyve universalflasker med skruelåg i en æske |
| Mængde | 24/Pk. |