Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bufferet natriumchlorid peptoneopløsning (flasket)
Beskrivelse
Udfør mikrobiel grænsetestning ved harmoniseret metode af farmaceutiske produkter i overensstemmelse med USP/EP/BP/JP/IP med Thermo Scientific™ bufferet natriumchlorid peptonopløsning. Kombinationen af fosfatbuffer, natriumchlorid og pepton øger sårbarheden af følsomme mikroorganismer ved at skabe et isotonisk miljø. Dette er særligt vigtigt, når man forsøger at genoprette celler, der kan være stressede eller følsomme over for osmotisk tryk.
Brug bufferet natriumchlorid peptonbouillon til fortynding af prøver ved analyse af ikke-sterile produkter for mikrobielle forurenende stoffer.
- Overholder de harmoniserede kapitler om mikrobiel grænsetestning fra EP/USP/JP1,2,3
- Vedligeholder cellens levedygtighed under fortyndingsprocessen.
- Færdig bekvemmelighed ved færdiggjort materiale
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Thermo Scientific™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Indhold og opbevaring | 2° til 25 °C |
| Format | 125 ml Sirop-flaske |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld vægt | 90 til 91,5 g |
| Emballagetype | 10 Sirop-flasker med skruelåg i en kasse |
| Mængde | 10/Pk. |