Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bufret peptonvand (ISO ) Medierør
Artikelnummer. 11933152
Skift visning
Oversigt:
Bufret peptonvand
Mængde:
50/Pk.
Fyld volumen:
9 mL
Fyld vægt:
9± 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Oversigt Mængde Fyld volumen Fyld vægt unitSize
11933152 Bufret peptonvand 50/Pk. 9 mL 9± 0,5 ml Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11933152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TV5013D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forberig fødevareprøver før isolering af Salmonella- arter med klargjorte medierør.
Forberig fødevareprøver før isolering af Salmonella -arter med Thermo Scientific™ Bufret peptonvand (ISO ) i klargjorte medierør. Bufret peptonvand (ISO ) er et ikke-selektivt præberigelsesmedium til isolering af Salmonella -arter fra fødevarer og tilhørende prøver.
Bufret peptonvand (ISO ) er en forberigelsesbouillon designet til at blive brugt før selektiv berigelse i MKTTn Bouillon (del nr. TV5065E) og RVS Medium (del nr. TV5036E) til isolering af Salmonella -arter fra fødevarer iht. ISO 6579:2002 1 .
Lavt antal og/eller sub-dødeligt skadede Salmonella kan være til stede i testprøven. Forberigelse i bufferet peptonvand (ISO ) giver cellerne tid til at reparere og formere sig, før de introduceres i selektiv kultur, hvilket forbedrer chancerne for at genvinde Salmonella fra prøven.
Testprøven tilsættes til bufferet peptonvand (ISO ) i et forhold på 1:10 og inkuberet ved 37 C°± 1 C °i 18 timer + 2 timer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Bufret peptonvand
Format Rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld volumen 9 mL
Fyld vægt 9± 0,5 ml
Emballagetype 50 rør i en kartonkasse
Mængde 50/Pk.
Til in vitro-diagnostisk brug.