Få mere at vide
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112455
Mængde:
5 kg
500 g
Hver
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10301103
Brand: Thermo Scientific™ CM1049B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
Lavt antal og/eller sub-dødeligt skadede Salmonella -celler kan være til stede i en testfødevareprøve. Forberigelse i ikke-selektivt bufret peptonvand giver cellerne tid til at reparere og formere sig, før de introduceres i selektiv kultur, hvilket forbedrer chancerne for at genvinde Salmonella -arter fra prøven.
  • Understøtter høj vækst og genopretningshastighed: mediet er rigt på næringsstoffer og producerer høje genoplivningshastigheder og understøtter intens vækst.
  • Hjælper med at genoprette sub-dødeligt beskadigede salmonellae: mediets fosfatbuffersystem forhindrer bakteriel skade på grund af ændringer i mediets pH og hjælper med at genoprette sub-dødeligt beskadigede salmonellae, der kan være følsomme over for lav pH.
  • ISO kompatibel: testet iht ISO 6579 1 og ISO 11133:2014 2 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bufret peptonvand (ISO ) (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Forberigelsesmedium
Mængde 500 g
Udbytte til 25,0 L medium