Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bufferet peptonvand (flasket)
Artikelnummer. p-7113093
Skift visning
Fyld vægt:
225 til 229 g
225.0g - 229.0g
90g + 1.5g
99 til 101 g
Emballagetype:
10 Sirop-flasker med skruelåg i en kasse
10 bredhalsede potmetre med skruelåg i en kasse
10 flasker med skruelåg i en æske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt Emballagetype Pakningsstørrelse
13255469 225.0g - 229.0g 10 flasker med skruelåg i en æske Pakke med 10
11962632 90g + 1.5g 10 flasker med skruelåg i en æske Pakke med 10
13255439 99 til 101 g 10 Sirop-flasker med skruelåg i en kasse -
10701104 225 til 229 g 10 bredhalsede potmetre med skruelåg i en kasse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13255469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0201S
Forberig fødevareprøver før isolering af Salmonella- arter ved hjælp af disse færdigforberedte medieflasker.
Forberig fødevareprøver før isolering af Salmonella -arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bufret Peptone Vand klargjort flaskemedium. Bufret Peptone Water er et ikke-selektivt præberigelsesmedium.
Lavt antal og/eller sub-dødeligt skadede Salmonella - celler kan være til stede i en testfødevareprøve. Forberigelse i ikke-selektivt bufret peptonvand giver cellerne tid til at reparere og formere sig, før de introduceres i selektiv kultur, hvilket forbedrer chancerne for at genvinde Salmonella - arter fra prøven.
  • Praktisk: De fyldte flasker er klar til øjeblikkelig brug.
  • Enkel: nem at bruge med minimal træning.
  • Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
  • Hjælper med at genoprette beskadigede Salmonella -celler.
Testprøven tilsættes til bufferet peptonvand i et forhold på 1:10 og inkuberes ved 37°± 1 C °i 18 timer + 2 timer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Bufret peptonvand (på flaske)
Format Sirop flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 225.0g - 229.0g
Emballagetype 10 flasker med skruelåg i en æske
Mængde 10/Pk.