missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water
Klik for at se tilgængelige muligheder
Fyld vægt:
223-227 g
950 to 955 g
Format:
1 L Sirop Bottle
225 mL sirop bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with Buffered Peptone Water.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Format | 225 mL sirop bottle |
| Fyld vægt | 223-227 g |
| Emballagetype | 10 sirop bottles with screw cap closure in a box |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion