Få mere at vide
Cytiva Bufferventil
Artikelnummer. 15289764 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AKTA start Automated Protein Purification System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15289764 AKTA start Automated Protein Purification System Hver
1 options
Artikelnummer. 15289764 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29023895
På lager
Til brug med AKTA start automatiseret proteinrensningssystem. Bufferventilen bruges som skifteventil til gradientdannelse. Det muliggør brugen af to buffere, A og B, som er nødvendige for at danne gradient under kørsler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Anvendes som skifteventil til gradientdannelse
Til brug med (udstyr) AKTA start Automated Protein Purification System