Få mere at vide
Buffertabletter, pH 9,2 (borat), til pH-måling, til efterfyldningsvolumen på 100 ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Buffertabletter, pH 9,2 (borat), til pH-måling, til efterfyldningsvolumen på 100 ml, Fisher Chemical , Hvid, Emballage: Glaskrukke, antal: 50 tabletter, MDL-nummer: 81857, fysisk form: fast
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 9.2 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 50 tabletter |
| Formulering | Borates, Sodium Salts, Anhydrous, Sodium Chloride, Tetra |
| MDL nummer | 81857 |
| Emballage | Glaskrukke |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer tablets, pH 9.2 (borate)
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous,Sodium chloride