Få mere at vide
Buffertabletter, pH 7 (fosfat), til pH-måling, til efterfyldningsvolumen på 100 ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Buffertabletter, pH 7 (fosfat), til pH-måling, til efterfyldningsvolumen på 100 ml, Fisher Chemical , Hvid, Emballage: Glaskrukke, antal: 50 tabletter, MDL-nummer: 81857, fysisk form: fast
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 50 tabletter |
| Formulering | Dinatriumorthophosphat Heptahydrat, Natriumchlorid, Dikaliumphosphat |
| MDL nummer | 81857 |
| Emballage | Glaskrukke |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt |