Få mere at vide
Buffertabletter, pH 4 (phthalat), til pH-måling, til efterfyldningsvolumen på 100 ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10734751 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 tabletter
Pakningsstørrelse:
50 tabletter
Artikelnummer. Mængde unitSize
10734751 50 tabletter 50 tabletter
1 options
Artikelnummer. 10734751 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4760/77
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Buffertabletter, pH 4 (phthalat), til pH-måling, til efterfyldningsvolumen på 100 ml, Fisher Chemical , Hvid, Emballage: Glaskrukke, antal: 50 tabletter, MDL-nummer: 81857, fysisk form: fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
pH 4
Fysisk form Fast stof
Mængde 50 tabletter
Formulering 1,2-benzendicarboxylsyre, monokaliumsalt
MDL nummer 81857
Emballage Glaskrukke
Opløselighedsinformation Vandopløselig