Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Wash Buffer MR3
Artikelnummer. 15889147
Skift visning
Mængde:
125 ml
320 ml
Kemisk navn eller materiale:
Lysebuffer MR1
Vaskebuffer MR3
Pakningsstørrelse:
125ml
320ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
15889147 320 ml Vaskebuffer MR3 320ml
15879147 125 ml Lysebuffer MR1 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15889147 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 744353.500
 Begrænset vare
På lager
Yderligere bufferopløsninger (f.eks. lysisbuffer MR1, wash buffer MR3) til brug i magnetisk perlebaseret isolering af RNA fra celle- og vævsprøver ved hjælp af RNA-sættet NucleoMag™ .
NucleoMag™ RNA
  • Én-rørs procedure minimerer risikoen for krydskontaminering
  • Dokumenteret 96-brønd pladeformat
  • Små eluationsvolumener ≥ 50 μl
  • Velegnet til manuel og automatiseret behandling
  • Rekombinant DNase inkluderet
  • Reduktionsmiddel TCEP inkluderet (ingen β-mercaptoethanol nødvendig)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vaskebuffer MR3
CAS 593-84-0
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Isolering af RNA fra vævs- og celleprøver
Til brug med (udstyr) NucleoMag™ RNA-kit
Fysisk form Væske
Mængde 320 ml
Formulering Guanidiniumthiocyanat; Ethanol; Vand
Lugt Alkoholiker
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer MR3 (320 mL)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, Tergitol