Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Wash Buffer MR3
Beskrivelse
NucleoMag™ RNA
- One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
- Proven 96-well plate format
- Small elution volumes ≥ 50 μL
- Suitable for manual and automated processing
- Recombinant DNase included
- Reducing agent TCEP included (no β-mercaptoethanol necessary)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysebuffer MR1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Isolering af RNA fra vævs- og celleprøver |
| Til brug med (udstyr) | NucleoMag™ RNA-kit |
| pH | 6.5 to 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 125 ml |
| Formulering | Guanidinium thiocyanate; Water |
| Lugt | Lugtfri |