Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Wash Buffer MR3
Artikelnummer. 15879147
Skift visning
Mængde:
125 ml
320 ml
Kemisk navn eller materiale:
Lysebuffer MR1
Vaskebuffer MR3
Pakningsstørrelse:
125ml
320ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale unitSize
15879147 125 ml Lysebuffer MR1 125ml
15889147 320 ml Vaskebuffer MR3 320ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879147 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 744351.125
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Additional buffer solutions (e.g., lysis buffer MR1, wash buffer MR3) for use in magnetic bead-based isolation of RNA from cell and tissue samples using the NucleoMag™ RNA kit.
NucleoMag™ RNA
  • One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
  • Proven 96-well plate format
  • Small elution volumes ≥ 50 μL
  • Suitable for manual and automated processing
  • Recombinant DNase included
  • Reducing agent TCEP included (no β-mercaptoethanol necessary)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lysebuffer MR1
CAS 593-84-0
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Isolering af RNA fra vævs- og celleprøver
Til brug med (udstyr) NucleoMag™ RNA-kit
pH 6.5 to 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 125 ml
Formulering Guanidinium thiocyanate; Water
Lugt Lugtfri