Få mere at vide
Bufferopløsning, tetraoxalat kalium, pH 1,679, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12970654 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12970654 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12970654 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 013 1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer Solution, Potassium Tetraoxalate
CAS 6100-20-5
pH 1.679
Mængde 1000 mL
Molekylær formel C4H3KO8
MDL nummer MFCD00150443,MFCD00150443
Emballage Flaske
InChI nøgle GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
IUPAC navn kalium;hydron;oxalat;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 218.16
PubChem CID 131698588