Learn More
Bufferopløsning SrCO 3 til AAS 0,05 mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | SrCO3 |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.05 mg/L |
| Type | Buffer Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 500 mL |