Få mere at vide
Bufferopløsning SrCO 3 til AAS 0,02mg/L HCl-matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12994545 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12994545 100 mL Flaske 100ml
12904555 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12994545 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F 002 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SrCO3
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 0.02 mg/L
Type Buffer Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogen Chloride
Mængde 100 mL