Få mere at vide
Bufferopløsning, kaliumdihydrogenfosfat/di-natriumhydrogenfosfat, pH 7,00, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffer solution, Potassium Dihydrogen Phosphate/di-Sodium Hydrogen Phosphate |
| pH | 7 |
| Mængde | 1000 ml |
| Emballage | Flaske |