missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buffer solution, Potassium dihydrogen phosphate/di-Sodium Hydrogen Phosphate, pH 7.0, Certipur™, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15846220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
30 x 30 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15846220 30 x 30 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15846220 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1990020001
Supelco Essentials er på lager
Brug rabatkode 27958
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Certified reference material buffer solution for pH calibration, gravimetrically prepared and traceable to NIST and PTB standards.

Anbefalet opbevaring

+15°C to +25°C.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Dihydrogen Phosphate/di-Sodium Hydrogen Phosphate
CAS 7778-77-0
Smeltepunkt 7.0 (H2O, 25°C)
Kogepunkt 109°C (1013hPa)
Farve Colorless
Tæthed 1.01g/3 (20°C)
Til brug med (applikation) pH Calibration
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 7
Fysisk form Liquid
Mængde 30 x 30 mL
Løsningstype pH Buffer
Molekylær formel H2KO4P
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Emballage Fiber Case
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn potassium dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Grad Certified
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.