Få mere at vide
Buffer Solution pH9.225 BS formulated, Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11472694 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472694 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11472694 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2871/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 1303-96-4
Farve Undesignated
pH 9.225
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Emballage Plastic container