Få mere at vide
Bufferopløsning pH9,2 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10590911 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
10 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10590911
Brand: Fisher Chemical J/2870/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bufferopløsning pH9,2 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 9.2
Fysisk form Væske
Mængde 2,5 l
MDL nummer 163147
Emballage HDPE plastikflaske
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.