Få mere at vide
Bufferopløsning pH9,2 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Bufferopløsning pH9,2 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| pH | 9.2 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | 163147 |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.