Få mere at vide
Bufferopløsning pH 8,00 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10070210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
10 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10070210 1 l HDPE plastikflaske 1 L
10593854 500 ml HDPE plastikflaske 500ml
10141620 2,5 l HDPE plastikflaske 2.5 L
10164373 10 l Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10070210 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2860/15
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bufferopløsning pH 8,00 (borat), NIST Standardopløsning klar til brug til pH-måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
pH 8
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
MDL nummer 217672
Emballage HDPE plastikflaske